PHR2557
Prednisolone Impurity I
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-Hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
prednisolone
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC1C2C(C4C(C(CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)C=CC32C
InChI
1S/C21H28O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h7-9,14-17,19,22,24H,3-6,10-11H2,1-2H3
ZFQSDPPADTWKDI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)