PHR2542
Theophylline Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
3-Methylxanthine, 2,6-Dihydroxy-3-methylpurine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1653026
Famiglia di API
theophylline
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)