PHR2321
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine hydrochloride, 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine, 2,3-DCPP HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001044
traceable to USP 1486015
Famiglia di API
aripiprazole
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
243-247 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)