1042714
USP
Aripiprazole Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-(4-{4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy}butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aripiprazole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3