PHR2172
Thiamine Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
thiamine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Nc1nc(ncc1CO)C
InChI
1S/C6H9N3O.ClH/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4;/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9);1H
QQFUKTMKBFWDRF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)