T2200010
Trimethoprim impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trimethoprim
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)