PHR2106
4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-[2-(tert-Butylamino)ethyl]-2-methylphenol hydrochloride, 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]ethyl]-2-methylphenol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
albuterol, salbutamol
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(C)(C)C)CCc1cc(c(cc1)O)C
InChI
1S/C13H21NO/c1-10-9-11(5-6-12(10)15)7-8-14-13(2,3)4/h5-6,9,14-15H,7-8H2,1-4H3
NZVRVWRGZWEPRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)