PHR2097
Betahistine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Betahistine dihydrochloride, Methyl[2-(2-pyridyl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 824
traceable to Ph. Eur. Y0000391
traceable to USP 1065618
Famiglia di API
betahistine
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269) , HRH3(11255)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)