PHR2041
Fluoxetine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1279826
Famiglia di API
fluoxetine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5 mL
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCCc1ccccc1)C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)