PHR2023
(E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one(Donepezil Related Compound A)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(E)-2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene]-5,6-dimethoxyindan-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1224992
Famiglia di API
donepezil
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(CCC(CC2)\C=C3/Cc4c(cc(c(c4)OC)OC)C/3=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12,14-15,17H,8-11,13,16H2,1-2H3/b20-12+
LPMOTUSFDTTWJL-UDWIEESQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)