PHR1950
Spiramicina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Formacidina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. S1100000
Famiglia di API
spiramycin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)