PHR1914
2-Ethylhexanoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Ethylhexanoic acid, 2-Ethylcaproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.98 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Famiglia di API
2-ethylhexanoic acid
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
699 °F
Limite di esplosione
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)