PHR1843
Fluticasone Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6ALPHA,9-DIFLUORO-17- [[(FLUOROMETHYL)SULFANYL] CARBONYL]-11?ETA-HYDROXY- 16ALPHA-METHYL-3-OXOANDROSTA- 1,4-DIEN-17ALPHA-YL ACETATE (Fluticasone Related Compound C) (Fluticasone Impurity C), 6ALPHA,9-DIFLUORO-17- [[(FLUOROMETHYL)SULFANYL] CARBONYL]-11?ETA-HYDROXY- 16ALPHA-METHYL-3-OXOANDROSTA- 1,4-DIEN-17ALPHA-YL ACETATE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 10 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)