PHR8878
Fluticasone Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluoro-11-hydroxy-16-methyl-spiro[androsta-1,4-diene-17,5′-[1,3]oxathiolane]-2′,3,4′-trione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C22H24F2O5S/c1-10-6-12-13-8-15(23)14-7-11(25)4-5-19(14,2)21(13,24)16(26)9-20(12,3)22(10)17(27)30-18(28)29-22/h4-5,7,10,12-13,15-16,26H,6,8-9H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
IYYYTOVWCWEIIH-KVNRZBMZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)