PHR1820
Triamterene Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,4-Diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, 2,4-diamino-7-hydroxy-6-phenylpteridine, NSC 33416
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1680030
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
triamterene
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2nc(nc(c2nc([c]1=O)c3ccccc3)N)N
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-8-10(18-12(14)16-9)17-11(19)7(15-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
USTXKGPQJJRCTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)