Documenti fondamentali
PHL89236
Kaempferol 3,4′-diglucoside 7-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H40O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
756.66
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)C3=C(C(=O)c5c(cc(cc5O)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO
InChI
IJQUDJBAKAHEBK-JJLUDLTESA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)