Key Documents
PHL83438
Trichodesmine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.41
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H27NO6/c1-10(2)13-15(20)25-12-6-8-19-7-5-11(14(12)19)9-24-16(21)18(4,23)17(13,3)22/h5,10,12-14,22-23H,6-9H2,1-4H3/t12-,13+,14-,17-,18+/m1/s1
SOODLZHDDSGRKL-FOOXYVKASA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Risultati analitici
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Liver,Nervous system,Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5