Key Documents
PHL83105
Sempervirine nitrate
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2,3,4,13-Tetrahydro-1H-benz[g]indole[2,3-a]quinolizin-6-ium nitrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.36
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C19H16N2.NO3/c1-2-6-14-12-21-10-9-16-15-7-3-4-8-17(15)20-19(16)18(21)11-13(14)5-1;2-1(3)4/h3-4,7-12H,1-2,5-6H2;/q;-1/p+1
NPMOCMWCFIQGMK-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)