Documenti fondamentali
PHL82530
(−)-Englerin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H34O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.54
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1C2(C3C(C(C1(CC2OC(=O)CO)C(C)C)OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C(CC3)C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-16(2)26-14-20(30-22(29)15-27)25(4,32-26)19-12-10-17(3)23(19)24(26)31-21(28)13-11-18-8-6-5-7-9-18/h5-9,11,13,16-17,19-20,23-24,27H,10,12,14-15H2,1-4H3/b13-11+
GACOFEKSDCOVMV-ACCUITESSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)