P5555
Puerarin
analytical standard
Sinonimo/i:
8-(β-D-Glucopyranosyl-7-hydroxy-3- (4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kakonein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
~80% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Aldh1a2(19378) , Maoa(17161)
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?