P0309000
Pefloxacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monomethanesulfonate, dihydrate, Pefloxacine monomethanesulfonate dihydrate, Pefloxacinium methanesulfonate dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pefloxacin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.CS(O)(=O)=O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C17H20FN3O3.CH4O3S.2H2O/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21;1-5(2,3)4;;/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4);2*1H2
LEULAXMUNMRLPW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Action: Pefloxacin prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase.
Antimicrobial spectrum: Pefloxacin is highly active against Staphylococcus aureus, E. coli, other enterobacteria, and Pseudomonas aeruginosa. Active against gram-positive bacteria and excellent activity against gram-negative bacteria.
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)