Documenti fondamentali
NIST635A
Portland Cement (Blended with Slag)
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 25 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Trioxide (Al2O3), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Calcium Oxide (CaO), Magnesium Oxide (MgO), Sulfur Trioxide (SO3), Sodium Oxide (Na2O), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Manganese Trioxide (Mn2O3), Chromium Trioxide (Cr2O3), Zinc Oxide (ZnO), Strontium Oxide (SrO), Barium Oxide (BaO), Chlorine (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO) , Sulfide Sulfur (S²?), Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)