Key Documents
NIST457
Unalloyed copper
NIST® SRM® 457, Cu IV (solid)
Sinonimo/i:
Copper
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cu
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of rod
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bismuth (Bi), Cobalt (Co), Iron (Fe), Nickel (Ni), Oxygen (O), Sulfur (S), Arsenic (As), Silicon (Si), Cadmium (Cd), Tin (Sn), Chromium (Cr), Titanium (Ti), Gold (Au), Zinc (Zn), Manganese (Mn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)