NIST454
Unalloyed copper
NIST SRM 454, Cu XI (chips)
Sinonimo/i:
Copper
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 35 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Gold (Au), Lead (Pb), Selenium (Se), Silver (Ag), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn), Copper (Cu)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cobalt (Co), Nickel (Ni), Iron (Fe), Palladium (Pd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)