NIST3389
Ginsenosides Calibration Solutions
NIST®SRM®
Confezionamento
pkg of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Concentrazione
in methanol
applicazioni
agriculture
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Ginsenoside Rg1 (C42H72O14), Ginsenoside Re (C48H82O18), Ginsenoside Rb1 (C54H92O23), Ginsenoside Rc (C53H90O22), Ginsenoside Rb2 (C53H90O22), Ginsenoside Rd (C48H82O18)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ginsenoside Rf (C42H72O14)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Ginsenoside Rg1 (C42H72O14), Ginsenoside Re (C48H82O18), Ginsenoside Rb1 (C54H92O23), Ginsenoside Rc (C53H90O22), Ginsenoside Rb2 (C53H90O22), Ginsenoside Rd (C48H82O18)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Ginsenoside Rf (C42H72O14)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)