Key Documents
NIST2620A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST SRM 2620a, nominal 1 % mol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon dioxide (CO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon monoxide (CO), Water (H2O), Total Hydrocarbon, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)