NIST1974C
Organics in mussel tissue (Mytilus edulis)
NIST® SRM® 1974c
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 jars x 10 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)