NIST1474B
Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Polyethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 1474B_cert
SRM 1474B_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Certified values for melt flow rate were estimated using a Gaussian random effects model and the DerSimonian Laird procedure.
- Expiration details and instructions for storage are provided on the NIST certificate.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)