Documenti fondamentali
NIST1473C
Low Density Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Polyethylene
About This Item
Formula condensata:
H(CH2CH2)nH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)