Documenti fondamentali
NIST1083
Wear-metals in lubricating oil
NIST® SRM® 1083
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 150 mL
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)