Key Documents
901460
Sigma-Aldrich
Dimethyl (terephthalate-13C8)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Dimethyl terephthalate-1,2,3,4,5,6,α,α′-13C8
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C8C2H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.13
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
flakes
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
O=[13C](OC)[13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13C](OC)=O)[13CH]=[13CH]1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)