N415
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 796.5 mPa.s (25 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
Viscosità
796.5 mPa.s(25 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
1 of 4
Questo articolo | LIF1010 | SRP3316 | LIF2005 |
---|---|---|---|
cell culture | mammalian: suitable | cell culture | mammalian: suitable | - | cell culture | stem cell: suitable |
human | human | - | mouse |
expressed in HEK 293 cells | - | expressed in E. coli | - |
200 | 300 | - | 300 |
liquid | liquid | lyophilized | liquid |
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)