M8640
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate
≥95% purity , powder
Sinonimo/i:
1-Methoxyphenazine methosulfate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Composizione
Nitrogen: ≥ 7.9%
Colore
red to brown
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear, red
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?