M1500000
Methyldopa
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl-DOPA sesquihydrate, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine, MK-351, Methyl-L-DOPA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyldopa
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
≥300 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)