L0130000
Lactulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lactulose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@](O)(CO)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
JCQLYHFGKNRPGE-WJONTELPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)