G6404
D-(+)-Galattosio
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Galattosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?