Documenti fondamentali
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
Powder
Sinonimo/i:
4′-Amino-2′,5′-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No. 20, Fast blue BB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.35
Colour Index:
37175
Beilstein:
3416889
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
N-(4-Amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide,
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ~95%
Punto di fusione
98-100 °C
Solubilità
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)