Documenti fondamentali
ERMEF318K
Gas-Oil (high content Solvent Yellow 124)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>132.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 56 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)