Documenti fondamentali
ERMDA482IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, High Level
Sinonimo/i:
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Temperatura di conservazione
−70°C
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)