ERMBF438D
Maize GMO Standard VCO-1981-5
ERM®, certified reference material, 1% VCO-1981-5
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF438D
ERMBF438D
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)