Key Documents
ERMBF433C
Maize GMO Standard DAS-40278-9
1% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Qualità
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF433C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)