Documenti fondamentali
ERMBF418B
Maize GMO Standard 1507
0.1% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-418
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Nome Commerciale
BioChemika
Qualità
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Composizione
genetically modified 1507 maize, 0.1%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF418B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)