ERMBF414B
Maize GMO Standard ERM-BF414
ERM®, certified reference material, 0.1% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Sinonimo/i:
GMO Standard ERM-BF414, Maize GA21
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
Composizione
genetically modified GA21 maize, 0.1%
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Risultati analitici
ERMBF414B
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)