Documenti fondamentali
ERMBE376
Compound feedingstuff (aflatoxins, high level)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBE376
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1
Matrix Group: Animal Feed
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
vibrant-m
NIST1549A
Whole milk powder
Peanut butter NIST® SRM® 2387
NIST2387
Peanut butter
Supelco
Supelco
34143
Miscela di fumonisine
vibrant-m
BCR685
Skim milk powder
Aflatoxin Mix certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 5 × 1 mL
Supelco
CRM46304
Aflatoxin Mix