D8536
Diperodon hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
3-(1-Piperidinyl)-1,2-propanediol bis(phenylcarbamate)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl.O=C(Nc1ccccc1)OCC(CN2CCCCC2)OC(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C22H27N3O4.ClH/c26-21(23-18-10-4-1-5-11-18)28-17-20(16-25-14-8-3-9-15-25)29-22(27)24-19-12-6-2-7-13-19;/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2,(H,23,26)(H,24,27);1H
OWULVAZDMWJBLB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.