CRM41880
Endosulfan sulfate
certified reference material
Sinonimo/i:
Endosulfan sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)[C@]2(Cl)C3COS(=O)(=O)OCC3[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H6Cl6O4S/c10-5-6(11)8(13)4-2-19-20(16,17)18-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+
AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)