CRM036
Trace Metals - Loamy Sand 4
certified reference material, pkg of 50 g
Sinonimo/i:
Sand matrix CRM, trace metals
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM036-050
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
4.34
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Altre note
Esclusione di responsabilità
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)