CCW4710
Slanetz and Bartley Agar Plates
Differential selective medium for the detection and enumeration of enterococci according to ISO Standard, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Enterococcus Selective Agar, Slanetz and Bartley Agar Plates | 55 mm plates
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO 11133
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Durata
6 mo. (Expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 12.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.00 g/L
D(+)-glucose, 2.00 g/L
sodium azide, 0.40 g/L
tryptose, 20.0 g/L
TTC, 0.10 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
Confezionamento
box of 30 plates
Condizioni di stoccaggio
(Store dry and tightly closed)
Parametri
9 mL filling volume
Diam. piatto
55 mm
Colore
light amber to pale pink
pH
7.2±0.1 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
Enterococcus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)