CCW4692
Malt Extract Acid Agar in flasks
For detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
MEA pH 4.3
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
solid
Durata
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
Confezionamento
box of 10 bottles
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Capacità bottiglia
250 mL
filling volume
200 mL
Colore
yellow
pH
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)