C1026
Peptone
from bovine milk, pkg of 1 kg, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Peptone from casein, Pancreatic digest of casein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Forma fisica
powder
Composizione
amino-nitrogen, >4.5%
total nitrogen (N), ≥10%
Confezionamento
pkg of 1 kg
Perdita
≤6% loss on drying
Colore
white to light beige
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
Solubilità
soluble, clear, faintly yellow to yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?